7-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307838-1G OR307838-5G
APOSOR307838-1GEA 295 EUR
APOSOR307838-1G APOSOR307838-5G
7-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
7-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Formule: C₁₅H₁₄ClNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437570
CAS nummer: 892874-55-4