6-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR30784-1G
OR30784-250MG
APOSOR30784-1GEA
276
EUR
APOSOR30784-1G
APOSOR30784-250MG
6-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
6-(4-Methylpiperazino)-3-pyridinamine
Formule:
C₁₀H₁₆N₄ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03425719 CAS nummer: 55403-35-5 |