8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR307841-1G OR307841-5G
APOSOR307841-1GEA 220 EUR
APOSOR307841-1G APOSOR307841-5G
8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
8-Chloroquinoline-2,3-dicarboxylic acid diethyl ester
Formule: C₁₅H₁₄ClNO₄
Smeltpunt: 106…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437572
CAS nummer: 892874-60-1