2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30785-1G OR30785-5G
APOSOR30785-1GEA 26.3 EUR
APOSOR30785-1G APOSOR30785-5G
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
2,4-Dichloro-6-methylpyridine
Formule: C₆H₅Cl₂N
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08669834
CAS nummer: 42779-56-6