4,6-Dichloro-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307856-1G OR307856-5G
APOSOR307856-1GEA 190 EUR
APOSOR307856-1G APOSOR307856-5G
4,6-Dichloro-2-methylquinoline
4,6-Dichloro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272372
CAS nummer: 53342-53-3