4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307860-1G OR307860-5G
APOSOR307860-1GEA 319 EUR
APOSOR307860-1G APOSOR307860-5G
4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-6,8-dichloro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669721
CAS nummer: 917562-01-7