4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307861-1G OR307861-5G
APOSOR307861-1GEA 278 EUR
APOSOR307861-1G APOSOR307861-5G
4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-7,8-dichloro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669722
CAS nummer: 917562-02-8