4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307862-1G OR307862-5G
APOSOR307862-1GEA 278 EUR
APOSOR307862-1G APOSOR307862-5G
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-5,7-dichloro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669723
CAS nummer: 917562-03-9