4-Amino-5,8-dichloro-2-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307863-1G OR307863-5G
APOSOR307863-1GEA 278 EUR
APOSOR307863-1G APOSOR307863-5G
4-Amino-5,8-dichloro-2-methylquinoline
4-Amino-5,8-dichloro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈Cl₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669724
CAS nummer: 917562-04-0