6-Bromo-4-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307867-1G OR307867-5G
APOSOR307867-1GEA 73 EUR
APOSOR307867-1G APOSOR307867-5G
6-Bromo-4-methylquinoline
6-Bromo-4-methylquinoline
Formule: C₁₀H₈BrN
Smeltpunt: 100…101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258893
CAS nummer: 41037-28-9