2,6-Dibromopyridin-4-amine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Amino-2,6-dibromopyridine
OR30787-1G OR30787-5G OR30787-25G
APOSOR30787-1GEA 22 EUR
APOSOR30787-1G APOSOR30787-5G APOSOR30787-25G
2,6-Dibromopyridin-4-amine 95+%
2,6-Dibromopyridin-4-amine
Formule: C₅H₄Br₂N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00234047
CAS nummer: 39771-34-1