2,5,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307879-1G OR307879-5G
APOSOR307879-1GEA 295 EUR
APOSOR307879-1G APOSOR307879-5G
2,5,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,5,8-Trimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₁₅H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 110139-48-5