2,6,8-Trimethyl-4-quinolinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Hydroxy-2,6,8-trimethylquinoline
OR307882-1G OR307882-5G
APOSOR307882-1GEA 295 EUR
APOSOR307882-1G APOSOR307882-5G
2,6,8-Trimethyl-4-quinolinol
2,6,8-Trimethyl-4-quinolinol
Formule: C₁₂H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 15644-93-6