2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307887-1G OR307887-5G
APOSOR307887-1GEA 152 EUR
APOSOR307887-1G APOSOR307887-5G
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
2,7,8-Trimethyl-4-quinolinol
Formule: C₁₂H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 449199-19-3