2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307901-1G OR307901-5G
APOSOR307901-1GEA 261 EUR
APOSOR307901-1G APOSOR307901-5G
2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
2-Chloro-3,6-dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 132118-28-6