2-Chloro-3,7-dimethylquinoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307902-1G OR307902-5G
APOSOR307902-1GEA 285 EUR
APOSOR307902-1G APOSOR307902-5G
2-Chloro-3,7-dimethylquinoline 98%
2-Chloro-3,7-dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 73863-46-4