2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307903-1G OR307903-5G
APOSOR307903-1GEA 295 EUR
APOSOR307903-1G APOSOR307903-5G
2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
2-Chloro-3,8-dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 108097-04-7