2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307911-1G OR307911-5G
APOSOR307911-1GEA 303 EUR
APOSOR307911-1G APOSOR307911-5G
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-5,7-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₂H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08899072
CAS nummer: 917747-10-5