2-Chloro-5,8-dimethyl-quinoline-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307913-1G OR307913-5G
APOSOR307913-1GEA 303 EUR
APOSOR307913-1G APOSOR307913-5G
2-Chloro-5,8-dimethyl-quinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-5,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₂H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02741714
CAS nummer: 351363-12-7