5-Chloro-2-methoxy-nicotinic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-2-methoxypyridine-3-carboxylic acid, 5-Chloro-2-methoxynicotinic acid
OR30792-1G OR30792-250MG
APOSOR30792-1GEA 36.6 EUR
APOSOR30792-1G APOSOR30792-250MG
5-Chloro-2-methoxy-nicotinic acid 98%
5-Chloro-2-methoxy-nicotinic acid
Formule: C₇H₆ClNO₃
Smeltpunt: 146…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08236790
CAS nummer: 54916-65-3