2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307924-1G OR307924-5G
APOSOR307924-1GEA 303 EUR
APOSOR307924-1G APOSOR307924-5G
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
2-Chloro-7,8-dimethylquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₂H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09035783
CAS nummer: 917746-03-3