2-Chloro-7-methoxy-3-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307925-1G
OR307925-5G
APOSOR307925-1GEA
303
EUR
APOSOR307925-1G
APOSOR307925-5G
2-Chloro-7-methoxy-3-methylquinoline
2-Chloro-7-methoxy-3-methylquinoline
Formule:
C₁₁H₁₀ClNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09787682 CAS nummer: 132118-45-7 |