3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30793-1G OR30793-5G OR30793-250MG
APOSOR30793-1GEA 24.9 EUR
APOSOR30793-1G APOSOR30793-5G APOSOR30793-250MG
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Formule: C7H5BrO3
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03265705
CAS nummer: 3883-95-2