4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307930-1G OR307930-5G
APOSOR307930-1GEA 312 EUR
APOSOR307930-1G APOSOR307930-5G
4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
4,6-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₉Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 21629-51-6