4,7-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307933-1G OR307933-5G
APOSOR307933-1GEA 33.2 EUR
APOSOR307933-1G APOSOR307933-5G
4,7-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
4,7-Dichloro-2,8-dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₉Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272342
CAS nummer: 21728-15-4