4,8-Dichloro-2-methylquinoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR307936-1G OR307936-250MG
APOSOR307936-1GEA 129 EUR
APOSOR307936-1G APOSOR307936-250MG
4,8-Dichloro-2-methylquinoline 97%
4,8-Dichloro-2-methylquinoline
Formule: C₁₀H₇Cl₂N
Smeltpunt: 86…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 75896-69-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III