4-Amino-6-bromoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307942-1G OR307942-5G
APOSOR307942-1GEA 120 EUR
APOSOR307942-1G APOSOR307942-5G
4-Amino-6-bromoquinoline
4-Amino-6-bromoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03407953
CAS nummer: 65340-73-0