4-Amino-7-chloroquinoline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 7-Chloroquinolin-4-amine
OR307952-1G OR307952-5G
APOSOR307952-1GEA 73 EUR
APOSOR307952-1G APOSOR307952-5G
4-Amino-7-chloroquinoline 95%
4-Amino-7-chloroquinoline
Formule: C₉H₇ClN₂
Smeltpunt: 143…144 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00828822
CAS nummer: 1198-40-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III