4-Amino-8-bromoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307955-1G OR307955-5G OR307955-250MG
APOSOR307955-1GEA 462 EUR
APOSOR307955-1G APOSOR307955-5G APOSOR307955-250MG
4-Amino-8-bromoquinoline
4-Amino-8-bromoquinoline
Formule: C₉H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037193
CAS nummer: 65340-75-2