4-Amino-8-chloroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307957-1G OR307957-5G
APOSOR307957-1GEA 371 EUR
APOSOR307957-1G APOSOR307957-5G
4-Amino-8-chloroquinoline
4-Amino-8-chloroquinoline
Formule: C₉H₇ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04037192
CAS nummer: 65340-72-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable