4-Chloro-2,6,8-trimethylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307961-1G OR307961-5G
APOSOR307961-1GEA 304 EUR
APOSOR307961-1G APOSOR307961-5G
4-Chloro-2,6,8-trimethylquinoline
4-Chloro-2,6,8-trimethylquinoline
Formule: C₁₂H₁₂ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 87602-66-2