4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307962-1G OR307962-5G
APOSOR307962-1GEA 303 EUR
APOSOR307962-1G APOSOR307962-5G
4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
4-Chloro-2,7,8-trimethylquinoline
Formule: C₁₂H₁₂ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 78509-29-2