4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307963-1G OR307963-5G
APOSOR307963-1GEA 303 EUR
APOSOR307963-1G APOSOR307963-5G
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
4-Chloro-5,7-dimethylquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 352205-97-1