4-Chloro-6-ethoxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307967-1G OR307967-5G
APOSOR307967-1GEA 328 EUR
APOSOR307967-1G APOSOR307967-5G
4-Chloro-6-ethoxyquinoline
4-Chloro-6-ethoxyquinoline
Formule: C₁₁H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09787733
CAS nummer: 103862-63-1