4-Chloro-8-methoxyquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307972-1G OR307972-5G
APOSOR307972-1GEA 0 EUR
APOSOR307972-1G APOSOR307972-5G
4-Chloro-8-methoxyquinoline
4-Chloro-8-methoxyquinoline
Formule: C₁₀H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00033679
CAS nummer: 16778-21-5