6,8-Dichloro-4-quinolinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307976-1G OR307976-250MG
APOSOR307976-1GEA 263 EUR
APOSOR307976-1G APOSOR307976-250MG
6,8-Dichloro-4-quinolinol
6,8-Dichloro-4-quinolinol
Formule: C₉H₅Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272390
CAS nummer: 57935-38-3