3-Iodooxetane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308004-1G OR308004-5G
APOSOR308004-1GEA 22 EUR
APOSOR308004-1G APOSOR308004-5G
3-Iodooxetane
3-Iodooxetane
Formule: C₃H₅IO
Kookpunt: 166 °C
Dichtheid: 2,14 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08544403
CAS nummer: 26272-85-5
UN: 1993
ADR: 3,III