Oxetan-3-ylmethanol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-(Hydroxymethyl)oxetane, 3-Oxetanemethanol, Oxetan-3-ylmethanol
OR308006-1G OR308006-5G
APOSOR308006-1GEA 40.9 EUR
APOSOR308006-1G APOSOR308006-5G
Oxetan-3-ylmethanol 96%
Oxetan-3-ylmethanol
Formule: C₄H₈O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD17015894
CAS nummer: 6246-06-6