Methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308020-100G OR308020-25G OR308020-5G
APOSOR308020-100GEA 0 EUR
APOSOR308020-100G APOSOR308020-25G APOSOR308020-5G
Methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Methyl azetidine-3-carboxylate hydrochloride
Formule: C₅H₁₀ClNO₂
Kookpunt: 187…192 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01861758
CAS nummer: 100202-39-9