3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308021-1G OR308021-5G
APOSOR308021-1GEA 74.6 EUR
APOSOR308021-1G APOSOR308021-5G
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
3-Methylazetidin-3-ol hydrochloride
Formule: C4H10ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100994
CAS nummer: 124668-46-8