1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Boc-3-(iodomethyl)azetidine, tert-Butyl 3-(iodomethyl)azetidine-1-carboxylate
OR308023-1G OR308023-5G
APOSOR308023-1GEA 24.9 EUR
APOSOR308023-1G APOSOR308023-5G
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
1-Boc-3-(iodomethyl)azetidine
Formule: C₉H₁₆INO₂
MW: 297.136 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09951816
CAS nummer: 253176-94-2