3-Hydroxy-1-methylazetidine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308027-250MG OR308027-1G
APOSOR308027-250MGEA 149 EUR
APOSOR308027-250MG APOSOR308027-1G
3-Hydroxy-1-methylazetidine 96%
3-Hydroxy-1-methylazetidine
Formule: C₄H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10565802
CAS nummer: 111043-48-2