1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-BOC-AZETIDINE-3-METHANOL, 1-Boc-Azetidine-3-yl-methanol, Tert-butyl 3-(hydroxymethyl)azetidine-1-carboxylate, 1-BOC-azetidine-3-methanol
OR308030-25G OR308030-5G OR308030-1G
APOSOR308030-25GEA 90.6 EUR
APOSOR308030-25G APOSOR308030-5G APOSOR308030-1G
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol 98%
1-Boc-azetidine-3-ylmethanol
Formule: C₉H₁₇NO₃
Kookpunt: 268…273 °C
Smeltpunt: 55 °C
Dichtheid: 1,115 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656141
CAS nummer: 142253-56-3