3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308034-1G OR308034-250MG
APOSOR308034-1GEA 99.3 EUR
APOSOR308034-1G APOSOR308034-250MG
3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine 97%
3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878606
CAS nummer: 898271-20-0