5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR308035-25G OR308035-5G
APOSOR308035-25GEA 77.5 EUR
APOSOR308035-25G APOSOR308035-5G
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
5-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₅ClN₂
Smeltpunt: 161…165 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659676
CAS nummer: 866546-07-8