5-Amino-7-azaindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR308039-1G OR308039-5G
APOSOR308039-1GEA 89.2 EUR
APOSOR308039-1G APOSOR308039-5G
5-Amino-7-azaindole
5-Amino-7-azaindole
Formule: C₇H₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659683
CAS nummer: 100960-07-4