5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-7-azaindole-3-carboxylic acid
OR308043-1G OR308043-250MG OR308043-5G
APOSOR308043-1GEA 96.4 EUR
APOSOR308043-1G APOSOR308043-250MG APOSOR308043-5G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
MW: 241.0400 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09965908
CAS nummer: 849068-61-7