3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR308047-10G OR308047-5G OR308047-25G
APOSOR308047-10GEA 184 EUR
APOSOR308047-10G APOSOR308047-5G APOSOR308047-25G
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
3-Bromo-4-chloro-7-azaindole
Formule: C7H4BrClN2
MW: 231.4800 g/mol
Smeltpunt: 214…215 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09880132
CAS nummer: 1000340-39-5