2-Methylindazole-7-boronic acid pinacol ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-indazole
OR308059-1G OR308059-5G
APOSOR308059-1GEA 256 EUR
APOSOR308059-1G APOSOR308059-5G
2-Methylindazole-7-boronic acid pinacol ester
2-Methylindazole-7-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11109457
CAS nummer: 845751-67-9