(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR308067-1G OR308067-5G
APOSOR308067-1GEA 97.9 EUR
APOSOR308067-1G APOSOR308067-5G
(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
(S)-1-tert-Butyl-2-methylpiperazine-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115328
CAS nummer: 796096-64-5